Drukuj
3-(4-Chlorophenoxy)propionic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(4-Chlorophenoxy)propanoic acid
OR40783-25G OR40783-5G
APOSOR40783-25GEA 522 PLN
APOSOR40783-25G APOSOR40783-5G
3-(4-Chlorophenoxy)propionic acid 99%
3-(4-Chlorophenoxy)propionic acid
Formuła: C₉H₉ClO₃
MW: 200.6190 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043504
Numer CAS: 3284-79-5