Drukuj
2-Aminofenol 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR40733-100G OR40733-500G
APOSOR40733-100GEA 301 PLN
APOSOR40733-100G APOSOR40733-500G
2-Aminofenol 99%
Formuła: C₆H₇NO
Temp. topnienia: 170…175 °C
Temp. Zapłonu: 168 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007690
Numer CAS: 95-55-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-431-1
Jednostka: 2512
ADR: 6.1,III