Drukuj
2,2,2-Trichloroetanol
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR40732-100G OR40732-500G
APOSOR40732-100GEA 472 PLN
APOSOR40732-100G APOSOR40732-500G
2,2,2-Trichloroetanol
2,2,2-Trichloroetanol
Formuła: C₂H₃Cl₃O
Temp. Wrzenia: 152…154 °C
Gęstość: 1,56 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004677
Numer CAS: 115-20-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-071-0