Drukuj
α,4-Dichloro-α-fenylotoluen
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR40704-100G OR40704-1KG OR40704-500G
APOSOR40704-100GEA 290 PLN
APOSOR40704-100G APOSOR40704-1KG APOSOR40704-500G
α,4-Dichloro-α-fenylotoluen
α,4-Dichloro-α-fenylotoluen
Formuła: C₁₃H₁₀Cl₂
Temp. Wrzenia: 159…160 °C/2mmHg
Gęstość: 1,239 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 194 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000856
Numer CAS: 134-83-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-158-6
Jednostka: 3265
ADR: 8,II