Drukuj
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR40700-1G OR40700-250MG
APOSOR40700-1GEA 1240 PLN
APOSOR40700-1G APOSOR40700-250MG
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Formuła: C₅H₈Cl₂N₂
MW: 167.04 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD15143224
Numer CAS: 88529-80-0
Jednostka: 3261
ADR: 8 III