Drukuj
4-Bromo-3-iodoanisole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-2-iodo-4-methoxybenzene
OR40681-1G OR40681-250MG OR40681-5G
APOSOR40681-1GEA 255 PLN
APOSOR40681-1G APOSOR40681-250MG APOSOR40681-5G
4-Bromo-3-iodoanisole 95%
4-Bromo-3-iodoanisole
Formuła: C₇H₆BrIO
MW: 312.9300 g/mol
Temp. Wrzenia: 124…126 °C/2mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070743
Numer CAS: 4897-68-1