Drukuj
2-Bromo-4-iodobenzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR40673-1G OR40673-5G
APOSOR40673-1GEA 371 PLN
APOSOR40673-1G APOSOR40673-5G
2-Bromo-4-iodobenzaldehyde 97%
2-Bromo-4-iodobenzaldehyde
Formuła: C₇H₄BrIO
Temp. topnienia: 111…114 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07779025
Numer CAS: 261903-03-1