Drukuj
1,5-Naphthyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR40671-1G OR40671-25G OR40671-5G
APOSOR40671-1GEA 110 PLN
APOSOR40671-1G APOSOR40671-25G APOSOR40671-5G
1,5-Naphthyridine
1,5-Naphthyridine
Formuła: C₈H₆N₂
Temp. Wrzenia: 150…152 °C/54mmHg
Temp. topnienia: 69…75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039727
Numer CAS: 254-79-5