Drukuj
6-Bromo-o-cresol 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-6-methylphenol
OR40668-25G OR40668-5G OR40668-100G
APOSOR40668-25GEA 1210 PLN
APOSOR40668-25G APOSOR40668-5G APOSOR40668-100G
6-Bromo-o-cresol 96%
6-Bromo-o-cresol
Formuła: C₇H₇BrO
Temp. Wrzenia: 207…210 °C
Gęstość: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09907876
Numer CAS: 13319-71-6