Drukuj
Acetal dietylowy akroleiny 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR40659-100G OR40659-250G OR40659-25G
APOSOR40659-100GEA 400 PLN
APOSOR40659-100G APOSOR40659-250G APOSOR40659-25G
Acetal dietylowy akroleiny 98%
Acetal dietylowy akroleiny
Formuła: C₇H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 120…125 °C
Gęstość: 0,852 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 13 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009239
Numer CAS: 3054-95-3
Jednostka: 2374
ADR: 3,II