Drukuj
2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromothiophene-3-carboxylic acid
OR40613-25G OR40613-5G OR40613-1G
APOSOR40613-25GEA 1280 PLN
APOSOR40613-25G APOSOR40613-5G APOSOR40613-1G
2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid 95%
2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid
Formuła: C₅H₃BrO₂S
Temp. topnienia: 178…182 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD05865213
Numer CAS: 24287-95-4