Drukuj
Karbaminian benzylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR40596-100G OR40596-25G
APOSOR40596-100GEA 131 PLN
APOSOR40596-100G APOSOR40596-25G
Karbaminian benzylu 98%
Karbaminian benzylu
Formuła: C₈H₉NO₂
Temp. topnienia: 86…89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007965
Numer CAS: 621-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-710-4