Drukuj
(S)-3-butyn-2-ol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (S)-3-Butyn-2-ol, (S)-(-)-3-Hydroxy-1-butyne, (S)-(-)-But-3-yn-2-ol
OR40593-25G OR40593-5G
APOSOR40593-25GEA 1530 PLN
APOSOR40593-25G APOSOR40593-5G
(S)-3-butyn-2-ol 98%
(S)-3-butyn-2-ol
Formuła: C₄H₆O
Temp. Wrzenia: 108…111 °C
Gęstość: 0,88 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00190166
Numer CAS: 2914-69-4
Jednostka: 2929
ADR: 6.1+3,II