Drukuj
1,1,3-Trichloropropene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR40579-1G OR40579-5G
APOSOR40579-1GEA 1620 PLN
APOSOR40579-1G APOSOR40579-5G
1,1,3-Trichloropropene 97%
1,1,3-Trichloropropene
Formuła: C₃H₃Cl₃
Temp. Wrzenia: 135 °C
Gęstość: 1,3953 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013259
Numer CAS: 2567-14-8
Jednostka: 1993
ADR: 3,III