Drukuj
3-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-Methyl-2-nitrophenyl)methanol, 3-(Hydroxymethyl)-2-nitrotoluene
OR40576-1G OR40576-5G OR40576-25G
APOSOR40576-1GEA 145 PLN
APOSOR40576-1G APOSOR40576-5G APOSOR40576-25G
3-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol 98%
3-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol
Formuła: C₈H₉NO₃
Temp. topnienia: 48…50 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007182
Numer CAS: 80866-76-8