Drukuj
2-Chloro-5-hydroxypyrimidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR40574-100G OR40574-25G OR40574-5G
APOSOR40574-100GEA 3600 PLN
APOSOR40574-100G APOSOR40574-25G APOSOR40574-5G
2-Chloro-5-hydroxypyrimidine 98%
2-Chloro-5-hydroxypyrimidine
Formuła: C₄H₃ClN₂O
MW: 130.5300 g/mol
Temp. topnienia: 195…196 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09743796
Numer CAS: 4983-28-2