Drukuj
Methyl-4-hydroxy-3-iodobenzoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 4-hydroxy-3-iodobenzoate
OR40561-25G OR40561-100G
APOSOR40561-25GEA 276 PLN
APOSOR40561-25G APOSOR40561-100G
Methyl-4-hydroxy-3-iodobenzoate 98%
Methyl-4-hydroxy-3-iodobenzoate
Formuła: C₈H₇IO₃
MW: 278.04 g/mol
Temp. topnienia: 155…159 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05664378
Numer CAS: 15126-06-4