Drukuj
Kwas 2-hydroksy-m-toluilowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3-Cresotic acid, 2-Hydroxy-3-methylbenzoic acid, 3-Methylsalicylic acid
OR40556-1KG OR40556-500G OR40556-250G
APOSOR40556-1KGEA 621 PLN
APOSOR40556-1KG APOSOR40556-500G APOSOR40556-250G
Kwas 2-hydroksy-m-toluilowy
Kwas 2-hydroksy-m-toluilowy
Formuła: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 293
Temp. topnienia: 163…167 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002448
Numer CAS: 83-40-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-473-8
Klasyfikacja Merck : 13,02609