Drukuj
Bromoetylen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR40494-1KG OR40494-250G
APOSOR40494-1KGEA 3130 PLN
APOSOR40494-1KG APOSOR40494-250G
Bromoetylen 98%
Bromoetylen
Formuła: C₂H₃Br
Temp. Wrzenia: 16 °C
Gęstość: 1,517 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: <–8 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000183
Numer CAS: 593-60-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-800-6
Jednostka: 1085
ADR: 2.1,