Drukuj
2-Amino-3-formylopirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-Aminonicotinaldehyde, 2-Aminopyridine-3-carboxaldehyde
OR40471-25G OR40471-5G OR40471-1G
APOSOR40471-25GEA 385 PLN
APOSOR40471-25G APOSOR40471-5G APOSOR40471-1G
2-Amino-3-formylopirydyna 98%
2-Amino-3-formylopirydyna
Formuła: C₆H₆N₂O
Temp. topnienia: 98…102 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01830382
Numer CAS: 7521-41-7