Drukuj
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR40464-25G OR40464-5G OR40464-100G
APOSOR40464-25GEA 290 PLN
APOSOR40464-25G APOSOR40464-5G APOSOR40464-100G
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid 97%
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid
Formuła: C5H6O3
Temp. topnienia: 69…70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00100900
Numer CAS: 23761-23-1