Drukuj
6-Methoxyquinaldine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR40463-1G OR40463-5G
APOSOR40463-1GEA 110 PLN
APOSOR40463-1G APOSOR40463-5G
6-Methoxyquinaldine
6-Methoxyquinaldine
Formuła: C₁₁H₁₁NO
Temp. topnienia: 62…66 °C
Gęstość: 0,973 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006761
Numer CAS: 1078-28-0
Numer WE (dawny EINECS): 214-080-1