Drukuj
α-Bromo-p-ksylen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR40462-100G OR40462-25G OR40462-500G
APOSOR40462-100GEA 795 PLN
APOSOR40462-100G APOSOR40462-25G APOSOR40462-500G
α-Bromo-p-ksylen 98%
α-Bromo-p-ksylen
Formuła: C₈H₉Br
Temp. Wrzenia: 218…220 °C
Temp. topnienia: 34…36 °C
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000181
Numer CAS: 104-81-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-240-6
Jednostka: 3417
ADR: 6.1,II