Drukuj
2-Aminopyridine-4-methanol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR40456-1G OR40456-5G OR40456-25G
APOSOR40456-1GEA 108 PLN
APOSOR40456-1G APOSOR40456-5G APOSOR40456-25G
2-Aminopyridine-4-methanol 98%
2-Aminopyridine-4-methanol
Formuła: C₆H₈N₂O
Temp. topnienia: 80…85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03791261
Numer CAS: 105250-17-7