Drukuj
Methyl-2-aminoisonicotinate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR40455-25G OR40455-1G OR40455-5G
APOSOR40455-25GEA 305 PLN
APOSOR40455-25G APOSOR40455-1G APOSOR40455-5G
Methyl-2-aminoisonicotinate 98%
Methyl-2-aminoisonicotinate
Formuła: C₇H₈N₂O₂
Temp. topnienia: 144…148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04039316
Numer CAS: 6937-03-7