Drukuj
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid Pinacol ester
OR40420-1G OR40420-250MG
APOSOR40420-1GEA 284 PLN
APOSOR40420-1G APOSOR40420-250MG
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₁H₁₉BN₂O₂
MW: 222.0918 g/mol
Temp. topnienia: 80…87 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD09864189
Numer CAS: 1036991-40-8