Drukuj
(2-Amino-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-5-(hydroxymethyl)-1,3-thiazole, (2-Aminothiazol-5-yl)methanol
OR40405-1G OR40405-250MG OR40405-5G
APOSOR40405-1GEA 1140 PLN
APOSOR40405-1G APOSOR40405-250MG APOSOR40405-5G
(2-Amino-1,3-thiazol-5-yl)methanol
(2-Amino-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Formuła: C₄H₆N₂OS
Temp. Wrzenia: 340 °C/760mmHg
Temp. topnienia: 102…103 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06203018
Numer CAS: 131184-73-1