Drukuj
4-Phenylcarbamoylbenzeneboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4040-1G OR4040-5G
APOSOR4040-1GEA 0 PLN
APOSOR4040-1G APOSOR4040-5G
4-Phenylcarbamoylbenzeneboronic acid 97%
4-Phenylcarbamoylbenzeneboronic acid
Formuła: C₁₃H₁₂BNO₃
Temp. topnienia: 210…216 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04115683
Numer CAS: 330793-45-8