Drukuj
Chlorek metoksyacetylu 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR40393-100G OR40393-25G
APOSOR40393-100GEA 545 PLN
APOSOR40393-100G APOSOR40393-25G
Chlorek metoksyacetylu 95%
Chlorek metoksyacetylu
Formuła: C₃H₅ClO₂
Temp. Wrzenia: 112…113 °C
Gęstość: 1,187 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 35 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000728
Numer CAS: 38870-89-2
Numer WE (dawny EINECS): 254-169-2
Jednostka: 2920
ADR: 8+3,II