Drukuj
1-Pyreneboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR40378-5G OR40378-10G
APOSOR40378-5GEA 168 PLN
APOSOR40378-5G APOSOR40378-10G
1-Pyreneboronic acid 97%
1-Pyreneboronic acid
Formuła: C₁₆H₁₁BO₂
Temp. topnienia: 247…251 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04974062
Numer CAS: 164461-18-1