Drukuj
3,6-Dichloropyridine-2-methanol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR40359-1G OR40359-5G
APOSOR40359-1GEA 472 PLN
APOSOR40359-1G APOSOR40359-5G
3,6-Dichloropyridine-2-methanol 95%
3,6-Dichloropyridine-2-methanol
Formuła: C₆H₅Cl₂NO
Temp. Wrzenia: 100…102 °C/0,2mmHg
Temp. topnienia: 49…52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13185536
Numer CAS: 58804-10-7