Drukuj
3-Amino-5-chloropirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR40335-1G OR40335-25G OR40335-5G
APOSOR40335-1GEA 406 PLN
APOSOR40335-1G APOSOR40335-25G APOSOR40335-5G
3-Amino-5-chloropirydyna 98%
3-Amino-5-chloropirydyna
Formuła: C₅H₅ClN₂
Temp. topnienia: 71…75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03701386
Numer CAS: 22353-34-0