Drukuj
Methyl-4-chloro-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 4-chloro-3-methoxy-5-nitrobenzoate
OR40313-1G OR40313-5G OR40313-25G
APOSOR40313-1GEA 110 PLN
APOSOR40313-1G APOSOR40313-5G APOSOR40313-25G
Methyl-4-chloro-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Methyl-4-chloro-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate
Formuła: C₉H₈ClNO₅
Temp. topnienia: 103…105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16140357
Numer CAS: 63603-09-8