Drukuj
N-tert-Butyl-4-boronobenzenesulphonamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(tert-Butylsulphamoyl)benzeneboronic acid, (4-(N-(tert-Butyl)sulphamoyl)phenyl)boronic acid
OR4030-1G OR4030-250MG OR4030-5G
APOSOR4030-1GEA 598 PLN
APOSOR4030-1G APOSOR4030-250MG APOSOR4030-5G
N-tert-Butyl-4-boronobenzenesulphonamide 97%
N-tert-Butyl-4-boronobenzenesulphonamide
Formuła: C₁₀H₁₆BNO₄S
Temp. topnienia: 128…132 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659841
Numer CAS: 208516-15-8