Drukuj
1H-Indazole-6-carboxaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1H-Indazole-6-carbaldehyde, 6-Formylindazole, INDAZOLE-6-CARBOXALDEHYDE, 6-Formyl-1H-indazole
OR40229-1G OR40229-250MG
APOSOR40229-1GEA 124 PLN
APOSOR40229-1G APOSOR40229-250MG
1H-Indazole-6-carboxaldehyde 97%
1H-Indazole-6-carboxaldehyde
Formuła: C₈H₆N₂O
Temp. topnienia: 181…185 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06738282
Numer CAS: 669050-69-5