Drukuj
3-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4022-1G OR4022-500MG
APOSOR4022-1GEA 749 PLN
APOSOR4022-1G APOSOR4022-500MG
3-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formuła: C₁₀H₉BN₂O₃S
Temp. topnienia: 218…222 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06659885
Numer CAS: 850567-34-9