Drukuj
(R)-1-Boc-4-Oxopiperidine-2-carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR40210-1G OR40210-5G
APOSOR40210-1GEA 414 PLN
APOSOR40210-1G APOSOR40210-5G
(R)-1-Boc-4-Oxopiperidine-2-carboxylic acid 95%
(R)-1-Boc-4-Oxopiperidine-2-carboxylic acid
Formuła: C₁₁H₁₇NO₅
Temp. topnienia: 119…124 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09953681
Numer CAS: 1212176-33-4