Drukuj
Chlorek 4-bifenylokarbonylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR4021-100G OR4021-250G
APOSOR4021-100GEA 1390 PLN
APOSOR4021-100G APOSOR4021-250G
Chlorek 4-bifenylokarbonylu 98%
Chlorek 4-bifenylokarbonylu
Formuła: C₁₃H₉ClO
Temp. Wrzenia: 160 °C/2mmHg
Temp. topnienia: 110…115 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000692
Numer CAS: 14002-51-8
Numer WE (dawny EINECS): 237-804-8
Jednostka: 3261
ADR: 8,II