Drukuj
3-Bromo-2-hydroksypirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Bromopyridin-2(1H)-one, 3-Bromopyridin-2-ol, 3-Bromo-2-pyridinol
OR40206-1G OR40206-25G OR40206-5G
APOSOR40206-1GEA 247 PLN
APOSOR40206-1G APOSOR40206-25G APOSOR40206-5G
3-Bromo-2-hydroksypirydyna 98%
3-Bromo-2-hydroksypirydyna
Formuła: C₅H₄BrNO
Temp. topnienia: 179…189 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03411569
Numer CAS: 13466-43-8