Drukuj
Chlorek 3,5-dimetylobenzoilu
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR40202-100G OR40202-250G OR40202-500G
APOSOR40202-100GEA 508 PLN
APOSOR40202-100G APOSOR40202-250G APOSOR40202-500G
Chlorek 3,5-dimetylobenzoilu
Chlorek 3,5-dimetylobenzoilu
Formuła: C₉H₉ClO
Temp. Wrzenia: 127 °C/20mmHg
Gęstość: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02313742
Numer CAS: 6613-44-1
Numer WE (dawny EINECS): 413-010-9
Jednostka: 3265
ADR: 8,II