Drukuj
4-Bromophthalic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR40201-25G OR40201-100G
APOSOR40201-25GEA 301 PLN
APOSOR40201-25G APOSOR40201-100G
4-Bromophthalic acid 98%
4-Bromophthalic acid
Formuła: C₈H₅BrO₄
Temp. topnienia: 162…164 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043538
Numer CAS: 6968-28-1