Drukuj
6-Thioguanine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 6-Mercaptoguanine, 2-Amino-6-purinethiol, 2-Amino-3,7-dihydro-6H-purine-6-thione, 2-Amino-6-mercaptopurine
OR4016-1G OR4016-5G OR4016-25G
APOSOR4016-1GEA 110 PLN
APOSOR4016-1G APOSOR4016-5G APOSOR4016-25G
6-Thioguanine
6-Thioguanine
Formuła: C₅H₅N₅S
MW: 167.19 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00233553
Numer CAS: 154-42-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III