4-Methyl-2-nitroanisole 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Methoxy-3-nitrotoluene, 4-Methoxy-4-nitrotoluene, Methyl 2-nitro-p-tolyl ether, 1-Methoxy-4-methyl-2-nitrobenzene, 4-Methyl-2-nitroanisole
OR40113-100G
OR40113-25G
APOSOR40113-100GEA
580
PLN
APOSOR40113-100G
APOSOR40113-25G
4-Methyl-2-nitroanisole 98+%
4-Methyl-2-nitroanisole
Formuła:
C₈H₉NO₃ MW: 167.16 g/mol Temp. Wrzenia: 154 °C/14mmHg Temp. topnienia: 44447 °C Gęstość: 1.205 g/cm³ (25 °C) Temp. Zapłonu: 113 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00024540 Numer CAS: 119-10-8 Numer WE (dawny EINECS): 204-296-4 |