Drukuj
3-Iodophenyl isocyanate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR401068-1G OR401068-25G OR401068-5G
APOSOR401068-1GEA 363 PLN
APOSOR401068-1G APOSOR401068-25G APOSOR401068-5G
3-Iodophenyl isocyanate
3-Iodophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formuła: C₇H₄INO
MW: 245.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 55 °C/0.23mmHg
Gęstość: 1.86 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00037088
Numer CAS: 23138-56-9
Jednostka: 2206
ADR: 6.1 III