Drukuj
2-Iodophenyl isocyanate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR401067-1G OR401067-25G OR401067-5G
APOSOR401067-1GEA 290 PLN
APOSOR401067-1G APOSOR401067-25G APOSOR401067-5G
2-Iodophenyl isocyanate
2-Iodophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formuła: C₇H₄INO
Temp. Wrzenia: 245 °C
Gęstość: 1,891 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00673044
Numer CAS: 128255-31-2
Jednostka: 2206
ADR: 6.1,III