Drukuj
α-Bromo-2-chloro-4-nitrotoluene
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR401009-1G OR401009-250MG
APOSOR401009-1GEA 1680 PLN
APOSOR401009-1G APOSOR401009-250MG
α-Bromo-2-chloro-4-nitrotoluene
α-Bromo-2-chloro-4-nitrotoluene
Formuła: C₇H₅BrClNO₂
MW: 250.48 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 42533-63-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 III