Drukuj
1-[2-(Methoxycarbonyl)-4-nitrophenyl]-3-azetanecarboxylic acid 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
OR40091-1G OR40091-500MG
APOSOR40091-1GEA 2690 PLN
APOSOR40091-1G APOSOR40091-500MG
1-[2-(Methoxycarbonyl)-4-nitrophenyl]-3-azetanecarboxylic acid 95+%
1-[2-(Methoxycarbonyl)-4-nitrophenyl]-3-azetanecarboxylic acid
Formuła: C₁₂H₁₂N₂O₆
MW: 280.24 g/mol
Temp. topnienia: 178…180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16140290
Numer CAS: 1234873-83-6