Drukuj
4-Pentylphenylboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4007-5G OR4007-25G OR4007-100G
APOSOR4007-5GEA 110 PLN
APOSOR4007-5G APOSOR4007-25G APOSOR4007-100G
4-Pentylphenylboronic acid 97%
4-Pentylphenylboronic acid
Formuła: C₁₁H₁₇BO₂
Temp. topnienia: 82…84 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00995151
Numer CAS: 121219-12-3