Drukuj
(S)-2,2-Dimetylo-1,3-dioksolano-4-ylmetanol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-(+)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, (S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (S)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol, (+)-Solketal, (S)-(+)-2,3-O-Isopropylideneglycerol
OR40067-100G OR40067-25G OR40067-5G
APOSOR40067-100GEA 714 PLN
APOSOR40067-100G APOSOR40067-25G APOSOR40067-5G
(S)-2,2-Dimetylo-1,3-dioksolano-4-ylmetanol 98%
(S)-2,2-Dimetylo-1,3-dioksolano-4-ylmetanol
Formuła: C₆H₁₂O₃
MW: 132.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 82…83 °C/14mmHg
Gęstość: 1.07 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 80 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00063239
Numer CAS: 22323-82-6
Numer WE (dawny EINECS): 244-910-8
Klasyfikacja Merck : 12,05232