Drukuj
3-Chlorosalicylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR400661-1G OR400661-25G OR400661-5G
APOSOR400661-1GEA 110 PLN
APOSOR400661-1G APOSOR400661-25G APOSOR400661-5G
3-Chlorosalicylic acid 97%
3-Chlorosalicylic acid
Formuła: C₇H₅ClO₃
MW: 172.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 320
Temp. topnienia: 184…186 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010390
Numer CAS: 1829-32-9
Numer WE (dawny EINECS): 217-379-5